ABN40
Anti-DLK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Protein delta homolog 1, DLK-1, pG2, Fetal antigen 1, FA1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DLK1(8788)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DLK1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HepG2 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1