ABN2191
Anti-Calretinin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
CR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALB2(794)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Calretinin in human cerebral cortex and rat cerebellum tissue sections.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calretinin in human fetal brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash