Fontos dokumentumok
SAB4200804
Anti-Goat/sheep IgG antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Goat/Sheep immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT-34, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
goat, sheep
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/ml Goat IgG for coating.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)