Fontos dokumentumok
SAB5600263
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
monoclonal, RM374
Szinonimák:
Proto-oncogene c-Fos
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
Anti-c-Fos antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM374, purified immunoglobulin
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM374, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOS(2353)
Egyediség
This antibody reacts to human Proto-oncogene c-Fos. It may also react to mouse and rat c-Fos, as predicted by immunogen homology.
Immunogen
A peptide corresponding to N-terminus of human Proto-oncogene c-Fos
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2