MABE329
Anti-c-Fos Antibody
mouse monoclonal, 2G9C3
Szinonimák:
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-c-Fos Antibody, clone 2G9C3, clone 2G9C3, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G9C3, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOS(2353)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-Fos on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1