MAB3878
Anti-MyoD1 Antibody
clone 5.2F, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-MYF3, Anti-MYOD, Anti-MYODRIF, Anti-PUM, Anti-bHLHc1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5.2F, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, chicken, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYOD1(4654)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed, paraffin embedded tissue: 2-4 μg/mL.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg of protein lysate
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Fetal Muscle, Rhabdomyosarcoma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2