SAB4300069
Anti-phospho-IGF1R (pTyr1165/pTyr1166) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-CD221 antibody produced in rabbit, Anti-IGFIR antibody produced in rabbit, Anti-JTK13 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142170 antibody produced in rabbit, Anti-insulin-like growth factor 1 receptor antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~200 kDa
~95 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(T-D-YP-YP-R-K)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1165/pTyr1166)
Géninformáció
human ... IGF1R(3480)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)