Fontos dokumentumok
D7810
Anti-Daxx antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BING2, Anti-DAP6, Anti-EAP1, Anti-SMIM40
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 120 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, monkey
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blot (1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract)
- microarray
- the detection and localization of Daxx by immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)