Fontos dokumentumok
SAB4200257
Anti-PSMA antibody, Mouse monoclonal
clone 107-1A4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
PSMA Antibody - Monoclonal Anti-PSMA antibody produced in mouse, Psma Antibody, Monoclonal Anti-FOLATE HYDROLASE 1, Monoclonal Anti-FOLH1, Monoclonal Anti-GCP2, Monoclonal Anti-GLUTAMATE CARBOXYPEPTIDASE II, Monoclonal Anti-N-ACETYLATED ALPHA-LINKED ACIDIC DIPEPTIDASE 1, Monoclonal Anti-NAALAD, Monoclonal Anti-PROSTATE-SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN, Monoclonal Anti-PSM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
107-1A4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using methanol/acetone fixed LNCaP cells.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOLH1(2346)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)