ABE135
Anti-Sp1 Antibody
from rabbit
Szinonimák:
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SP1(6667)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated Sp1 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Sp1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa nuclear extract
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1