07-645
Anti-Sp1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SP1(6667)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4 µg of this lot immunoprecipitated Sp1 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
NOTE: A previous lot successfully immunoprecipitated the α-1 subunit using the Catch and Release v2.0 Reversible Immunoprecipitation System (Catalog # 17-500). See manual for more information and protocol: www.millipore.com
Chromatin Immunoprecipitation:
Reported by an independent laboratory.
Immunofluorescence:
Reported by an independent laboratory.
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA):
1 µL of a previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to supershift DNA complexes containing recombinant Sp1 and endogenous Sp1 from HeLa cells in EMSA.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected SP1 on 10 μg of HeLa lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1