05-389
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Rac1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
23A8, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAC1(5879)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Cytoskeletal Signaling
G-proteins
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Immunoblot/Immunoprecipitation: Rat brain microsomal protein preparation
Immunohistochemistry: Rat brain sections
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1