ABC40
Anti-AIP1/Alix Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Programmed cell death 6-interacting protein, ALG-2-interacting protein 1, ALG-2-interacting protein X, E2F1-inducible protein, Eig2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
mouse ... Pdcd6Ip(18571)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected AIP1/Alix in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2