CBL162
Anti-CD9 Antibody, clone MM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MRP-1, DRAP-27
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MM2/57, monoclonal
faj reaktivitás
human, rabbit, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD9(928)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Platelet inhibition and aggregation studies
Optimal working dilutions must be determined by the end user. the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2