Fontos dokumentumok
C9993
Anti-CD9 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BA2, Anti-BTCC-1, Anti-DRAP-27, Anti-GIG2, Anti-Growth-inhibiting gene 2 protein, Anti-Leukocyte antigen MIC3, Anti-MRP-1, Anti-Motility related protein, Anti-TSPAN29, Anti-p24 antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~25 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD9(928)
mouse ... Cd9(12527)
rat ... Cd9(24936)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunostaining
- identification of hypoxia-induced mesenchymal stem cells (MSC-MVs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?