ABC344
Anti-ATG13 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Autophagy-related protein 13
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (immunogen homology)
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATG13(9776)
mouse ... Atg13(51897)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected ATG13 in mouse heart cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ATG13 in 15 µg of rat heart tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat heart tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2