ABC324
Anti-PDL-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
PDL-1 Antibody, PDL-1, Programmed cell death 1 ligand-1, programmed death ligand 1, PD-L1, B7-H1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected PDL-1 in human heart tissue.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDL-1 in 15 µg of Raji cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Raji cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2