AB947
Anti-Apolipoprotein E Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
ApoE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
primate, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Immunohistochemistry (Summers, 1998; Wisniewski & Frangione, 1992; Schwab, 1996)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Liver tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1