178479
Anti-Apolipoprotein E Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-ApoE antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation (see comments)
Free Floating Sections (see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1