Fontos dokumentumok
SML0785
Sigma-Aldrich
AZ628
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(1-Cyano-1-methylethyl)-N-[3-[(3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)amino]-4-methylphenyl]-benzamide, AZ-628
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H25N5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.52
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]1([c](c2c(nc1)ccc(c2)Nc3c(ccc(c3)NC(=O)c4cc(ccc4)C(C)(C)C#N)C)=O)C
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-17-8-9-21(31-25(33)18-6-5-7-19(12-18)27(2,3)15-28)14-24(17)30-20-10-11-23-22(13-20)26(34)32(4)16-29-23/h5-14,16,30H,1-4H3,(H,31,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGBGPEDJXCYQPH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
AZ628 is a potent Raf kinase inhibitor with IC50 values of 105 nM for wild-type B-raf, 34 nM for Raf-B V600E and 29 nM for wild-type c-Raf-1. AZ628 is a type II inhibitor that binds to the catalytically inactive Asp-Phe-Gly (DFG)-out configuration.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
François Sipieter et al.
iScience, 24(9), 103074-103074 (2021-09-28)
ERK1/2 involvement in cell death remains unclear, although many studies have demonstrated the importance of ERK1/2 dynamics in determining cellular responses. To untangle how ERK1/2 contributes to two cell death programs, we investigated ERK1/2 signaling dynamics during hFasL-induced apoptosis and
Shannon M White et al.
Developmental cell, 49(3), 425-443 (2019-05-08)
Merlin/NF2 is a bona fide tumor suppressor whose mutations underlie inherited tumor syndrome neurofibromatosis type 2 (NF2), as well as various sporadic cancers including kidney cancer. Multiple Merlin/NF2 effector pathways including the Hippo-YAP/TAZ pathway have been identified. However, the molecular