AB825
Anti-Apolipoprotein J Antibody
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
Clusterin, ApoJ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLU(1191)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue: 1:50-1:200
Immunoprecipitation
ELISA: 1:5,000-1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1