OP29
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
liquid, clone PAb240, Calbiochem®
Szinonimák:
Mutant p53 Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb240, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine
nem léphet reakcióba
Xenopus
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Egyéb megjegyzések
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg