AB5832
Anti-BACE Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2