AMAB91375
Anti-MAP2 Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, monoclonal, CL5420
Szinonimák:
MAP2A, MAP2B, MAP2C
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5420, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL5420, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP2(4133)
Immunogen
Sequence
EAKAPHWTSAPLTEASAHSHPPEIKDQGGAGEGLVRSANGFPYREDEEGAFGEHGSQGTYSNTKENGINGELTSADRETAEEVSARIVQVVTAEAVAVLKGEQEKEAQHKDQTAALPLAAEETANLPPSPPPSPASEQTVT
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence PPEIKDQGGAGEGLV as determined by overlapping synthetic peptides.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1