Fontos dokumentumok
AB3116
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-xL Antibody, Phospho-specific
serum, Chemicon®
Méret kiválasztása
100 μL
183 000,00 Ft
183 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 11.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
183 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
183 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 11.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCL2L1(598)
Általános leírás
Bcl-XL is one of the anti-apoptotic members of the Bcl-2 family of apoptosis regulators and is overexpressed in many human cancers. Studies by Dr. Haldar and his associates suggest that microtubule damaging drugs like Taxol or 2-methoxyestradiol induce phosphorylation of Bcl-XL at serine 62 by kinases such as Jun and this allows those cells to die by apoptosis.
Egyediség
AB3116 is specific for the Bcl-xL phosphorylated on serine 62. It does not recognize the unphosphorylated form of the protein.
Immunogén
Epitope: Phospho-specific
Synthetic phosporylated peptide corresponding to a sequence encompassing serine 62 of human Bcl-xL conjugated to KLH.
Alkalmazás
Detect Bcl-xL using this Anti-Bcl-xL Antibody, Phospho-specific validated for use in WB.
Immunoblotting: Recommended dilution is 1:100
Optimal dilutions must be determined by end-user.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Tumor Markers
Fizikai forma
Liquid rabbit serum containing no preservatives.
Tárolás és stabilitás
Maintain at -80°C for up to 12 months from date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1