AB5467
Anti-AANAT Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Arylalkylamine N-acetyltransferase, SNAT, Serotonin Acetylase, EC 2.3.1.87
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, sheep, fish, human, bovine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AANAT(15)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL:
Night adapted rat pineal gland. Expression is light sensitive; highest levels are obtained from animals at night.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1