AB3080P
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
GFP, eGFP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
vertebrates (most common)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
A 1:500-1:1000 dilution of a previous lot was used using colorimetric detection (Peroxidase/TMB), with higher dilution possible using more sensitive detection methods.
ELISA:
A 1:800-1:1,000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Note: While AB3080 has been adsorbed against E. coli proteins, most secondary antibodies have not. To reduce the likelihood of E. coli reactivity from a secondary antibody, we suggest the use of Millipore′s highly purified secondary antibodies in indirect detection systems.
Immunocytochemistry:
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: Confocal fluorescent analysis of RENCX constitutively expressed GFP using this lot′s anti-GFP Rabbit pAB (Red). Green indicates the expressed GFP.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Analízis megjegyzés
Cells transfected with GFP-tagged fusion vector
RENCX cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg