Fontos dokumentumok
867000P
Avanti
KRN7000
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
α-Galactosyl Ceramide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (867000P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42?,43-,44-,46+,47+,48+,49-,50+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQFKFAKEUMHBLV-VDYNBUGPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3