AB1837P
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
TNF-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
0.2-0.4 ng/well when rat TNF-α is used to coat the plate.
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer detection limit of 1.5 - 3.0 ng/lane, under reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3