MABT108
Anti-TNF-alpha induced protein 6 (TSG-6) Antibody, clone NG3
clone NG3, from mouse
Szinonimák:
Tumor necrosis factor-inducible gene 6 protein, TNF-stimulated gene 6 protein, TSG-6, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 6, TNF alpha-induced protein 6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NG3, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody was show to detect human or mouse samples (Nagyeri, G., et al. (2011). JBC. PMID: 21566135).
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TSG-6 in 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Cél megnevezése
An uncharacterized band appears at ~50 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse ovary tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1