MAB1096
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody, clone 195
clone 195, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
TNF-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
195, monoclonal
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
pig, monkey, canine, mouse, rat, baboon
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG3
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES:
Not mouse, rat, canine, porcine, baboon or rhesus-monkey.
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Neutralization: 50 ng of TNF-alpha antibody is required for the neutralization of 1 U TNF-alpha. The TNF-alpha-preparation which is used has a specific activity of 2 x 10(7) U/mg protein [cell lytic assay with L929 cells (mouse transformed fibroblasts) and/or WEHJ 164 cells (mouse fibrosarcoma cells)/actinomycin D].
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2