AB1591P
Anti-Dopamine Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
DAT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: 2-10 μg of antibody (Chang et al., 2001)
Immunohistochemistry: 1:250-1:500 on frozen sections of tissues fixed with 4% paraformaldehyde (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). 0.05% trypsin for 10-15min has been found effective in exposing the epitope in some preparations.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL of DAT control peptide (Catalog Number AG296) per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2