AP181B
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:50,000-1:1000,000 for ELISA
1:10,000-1:1000,000 for Western blots
1:500-1:5000 for immunohistochemistry
1:200-1:1000 for FACS
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3