AB5802
Anti-Dopamine Transporter Antibody, extracellular Loop 2
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-DAT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, monkey
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry using formaldehyde-fixed brain sections: 1:500-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2