AB9141
Anti-Dopamine Receptor D1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2