AB1555P
Anti-NMDAR2A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse, fish
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
3 μg of a previous lot was used to (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2A in 200 μg of rat brain.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used at 1:1,000-1:2,000 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected NMDAR2A on 10 μg of Rat Brain Microsomal lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
NMDAR2A is present in high concentrations in the hippocampus.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1