MAB5216
Anti-NMDAR2A Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
NR2A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 2.5-5.0μg/mL
Western blot: 1-5 μg/mL Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg