07-632
Anti-NR2A Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channe, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4 µg of a previous lot immuno-precipitated NR2A from rat brain hippocampus membranes and rat brain microsomal preparations.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected NR2A in rat brain microsomal preparations (Catalog # 12-144).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1