SAB2108655
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti- CHOACTASE, Anti- CMS1A2, Anti-CMS1A
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-CHAT, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
70 kDa
faj reaktivitás
dog, human, horse
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
elérési szám
NM_020984
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHAT(1103)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3