Merck
Összes fotó(9)
Fontos dokumentumok
SAB5700329
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-γH2A.X-S139 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
γH2AX, H2A.X, H2A/X, H2AFX, H2AX, Histone H2AX, gamma H2A.X, histone H2AX
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
15
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
0.34 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AFX(3014)
Általános leírás
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene encodes a replication-independent histone that is a member of the histone H2A family, and generates two transcripts through the use of the conserved stem-loop termination motif, and the polyA addition motif.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S139 of human γH2A.X (NP_002096.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1