Fontos dokumentumok
8.55045
Sigma-Aldrich
Rink Amide MBHA resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Szinonimák:
Rink Amide MBHA resin LL (100-200 mesh), 4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido norleucyl-MBHA resin (100-200 mesh)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
form
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
A special version of Rink Amide MBHA resin with low substitution. Ideal for use in the synthesis of long and difficult peptides amides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0467
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.40 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protocols
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.