8.55007
NovaSyn®TG amino resin (90 µm)
Novabiochem®
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
NovaSyn® TG
Novabiochem®
form
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] W. Rapp, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 205.
[2] L. Zhang, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp.196.
[3] E. Bayer (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 113.
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The base resin ist PEG-PS copolymer (90µm), functionalised with an amino group.
WGK
WGK 1
Cikkek
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.