Fontos dokumentumok
8.55073
Sigma-Aldrich
NovaSyn TG amino resin HL
Novabiochem®
Szinonimák:
NovaSyn TG amino resin HL
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
NovaSyn® TG
Novabiochem®
form
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
High load version of NovaSyn TG amino resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0144
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
This resin is a composite of low-crossed linked polystyrene and 3000 - 4000 M.W. polyethyleneglycol, which has been terminally amino functionalised. 110 µm beads.
Jogi információk
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.