8.55084
Aminomethyl NovaGel
Novabiochem®
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
NovaGel
Novabiochem®
Minőségi szint
form
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.60 - 0.90 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The PEG-PS resin is prepared from aminomethyl copoly (Styrene 1% DVB), 100 - 200 mesh.
WGK
WGK 1
Cikkek
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.