Merck
8.51071
Sigma-Aldrich
Mca-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Mca-OH, 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: fluorescent-labelling reagent
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(c(c[c]1=O)CC(=O)O)ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H10O5/c1-16-8-2-3-9-7(4-11(13)14)5-12(15)17-10(9)6-8/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
7-Methoxycoumarin (Mca) fluoresces at 405 nm when stimulated at 340 nm, and is most commonly used in conjunction with 2,4-dinitrophenyl quenching group.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0111
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.