Fontos dokumentumok
8.22093
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
for synthesis
Szinonimák:
5-Methyl-2-hexanone, Methyl isoamyl ketone, Isoamyl methyl ketone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
203-737-8
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
144 °C/1013 hPa
gőznyomás:
5.3 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
5.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °C
hatékonyság
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4 % (v/v)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 43 °C
oldhatóság
5.4 g/L
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC(C)C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup