Fontos dokumentumok
8.20730
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
for synthesis
Szinonimák:
Iodobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
209-719-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
1.41 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 77 °C
oldhatóság
0.34 g/L (experimental)
sűrűség
1.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup