Merck
70240
Sigma-Aldrich
Sodium 1,5-naphthalenedisulfonate dibasic
technical, ~85% (T)
Szinonimák:
1,5-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6Na2O6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.26
Beilstein:
3642373
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
~85% (T)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
~85% (T)
Forma
powder
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)