Merck
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
α-Chloro-o-toluic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.59
Beilstein:
1940772
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (GC)
form
crystals
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)