Merck
744069
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
absolute, stored over molecular sieve
Szinonimák:
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
Beilstein:
102448
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥99% (GC)
Minőségi szint
form
liquid
minőség
absolute, stored over molecular sieve
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
szennyeződések
≤0.002% water
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)